missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calretinin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18625076 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18625076 100 μg 100 microlitros
18699336 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18625076 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305530100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Calretinin Monoclonal antibody specifically detects Calretinin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Calretinin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000-5000, Immunohistochemistry 1:2000-5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:2000-5000
Formulación PBS, 50% Glycerol
Alias de gen 29 kDa calbindin, CAB29, CAL2, calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin), calbindin 2, 29kDa (calretinin), calbindin D29K, calretinin, CR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length recombinant human Calretinin expressed in and purified from E. coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 794
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgA
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.