missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calponin 1 Antibody (CALP), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18728181 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18728181 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18728181 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247712FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Calponin 1 Monoclonal antibody specifically detects Calponin 1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Calponin 1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CALP
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Basic calponin, calponin 1, basic, smooth muscle, Calponin H1, smooth muscle, calponins, basic, Sm-Calp, SMCCcalponin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Crude human uterus extract
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1264
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.