Learn More
Calpastatin Antibody (CAST/1550), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Código de producto. 18581692 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18581692 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18581692
Marca: Novus Biologicals NBP308510AF532
Mouse Monoclonal Antibody
Calpastatin Monoclonal antibody specifically detects Calpastatin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Calpastatin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CAST/1550
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BS-17, Calpain inhibitor, calpastatin, MGC9402, Sperm BS-17 component
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Calpastatin protein (Uniprot: P20810)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 831
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ