missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calpain 10 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18217153 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18217153 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18217153 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP133732

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Calpain 10 Polyclonal specifically detects Calpain 10 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Calpain 10
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.66mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Alias de gen Calcium-activated neutral proteinase 10, calpain 10, calpain-10, calpain-like protease CAPN10, CANP 10, CANP10, EC 3.4.22.-, KIAA1845, NIDDM1
Símbolos de los genes CAPN10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Calpain 10. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 75 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11132
Especificidad de la prueba Tested in human. Not yet tested in any other species.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.