missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calnexin Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18524871 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18524871 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18524871 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1001965PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Calnexin Polyclonal antibody specifically detects Calnexin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Avian, Bovine, Chicken, Drosophila, Guinea Pig, Rabbit, Sheep, Xenopus, Zebrafish samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Calnexin
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen calnexin, CNX, IP90FLJ26570, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, P90
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal region of the canine Calnexin protein (within residues 25-100). [Swiss-Prot P24643]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ER Markers, Neuroscience, Sensory Systems, Unfolded Protein Response, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 821
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Avian, Bovine, Chicken, Drosophila, Guinea Pig, Rabbit, Sheep, Xenopus species, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.