missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calnexin Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18071744 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18071744 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18071744

Marca: Novus Biologicals NB1001974AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Calnexin Polyclonal specifically detects Calnexin in Human, Mouse, Rat, Hamster, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Calnexin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen calnexin, CNX, IP90FLJ26570, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, P90
Símbolos de los genes CANX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to a C-terminal portion of the rat Calnexin protein (between residues 550-591) [Uniprot: P35565]
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 821
Especies diana Human, Mouse, Rat, Hamster, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.