Learn More
Abnova™ CALM2 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MADQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMRSLGQNPTEAELQDMINEVDADGNGTIDFPEFLTMMARKVKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH03354 |
| ID de gen (Entrez) | 805 |
| Nombre | calmodulin 2 (phosphorylase kinase, delta) |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | CAMII, PHKD, PHKD2 |
| Símbolo de gen | CALM2 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |