Learn More
Abnova™ CALM2 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16102541
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16102541 10 μg 10 microgramos
16112541 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16102541
Marca: Abnova™ H00000805P01.10ug
Human CALM2 full-length ORF ( AAH03354, 1 a.a. - 149 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MADQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMRSLGQNPTEAELQDMINEVDADGNGTIDFPEFLTMMARKVKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK
Especificaciones
Número de acceso AAH03354
ID de gen (Entrez) 805
Nombre calmodulin 2 (phosphorylase kinase, delta)
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen CAMII, PHKD, PHKD2
Símbolo de gen CALM2
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer