Learn More
Draeger Gas de calibración, dióxido de azufre en nitrógeno
Código de producto. 15987785
Change view
Click to view available options
Volumen de gas (métrico):
58 L
Tamaño de la unidad:
60 litros
Código de producto. Volumen de gas (métrico) unitSize
15987785 58 L 60 litros
1 options
Código de producto. 15987785 Proveedor Draeger N.º de proveedor 6810645
Gas único, dióxido de azufre SO2 en nitrógeno 10 ppm suministrado en un cilindro no recargable.
  • Cilindro no recargable
  • Los cilindros son pequeños, ligeros, reciclables y desechables
  • Dióxido de azufre SO2 en nitrógeno de 10 ppm
  • Requiere un regulador y un tubo de suministro si no se utiliza con una estación de prueba funcional Draeger
  • Mezclas de gases individuales de calidad constante y fiable
Especificaciones
Tipo de gas Gas único: dióxido de azufre (SO2) en 10 ppm de nitrógeno
Volumen de gas (métrico) 58 L
Para utilizar con (aplicación) Calibración y prueba funcional, detección de gases portátil
Incluye Requiere un regulador y un tubo de suministro si no se utiliza con una estación de prueba funcional Draeger