Descripción
- Un punto de medición de humedad
- Incluido el certificado
- Punto de medición de humedad en el centro de la cámara
- Temperatura (según DIN12880) y medición de la humedad a 25 °C/60 % de HR o a valores especificados
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720 |
| Descripción | Certificado de calibración, temperatura y humedad: la medición de temperatura (de conformidad con la norma DIN12880) y humedad incluye certificado, 27 puntos de medición de temperatura y 1 punto de medición de humedad, a 25 °C/60 % de HR o a valores especificados |
| Puntos de calibración | 27 puntos de medición |
| Tipo de producto | Certificado de calibración, temperatura y humedad |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de temperatura y humedad |