Learn More
BINDER™ Certificado de calibración, temperatura
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras BINDER MK 56, MK 115, MK 240, MK 720
Cámaras BINDER MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720
Cámaras BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720
Cámaras BINDER MKT 115, MKT 240, MKT 720
Puntos de calibración:
1 punto de medición
27 puntos de medición
9 puntos de medición
De 15 a 18 puntos de medición
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Medición a la temperatura especificada
- Incluido el certificado
- Varios puntos de medición
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720 |
| Descripción | Certificado de calibración, temperatura: incluye certificado de medición de temperatura y 27 puntos de medición (a la temperatura especificada) |
| Puntos de calibración | 27 puntos de medición |
| Duración | 60 to 120 min. |
| Tipo de producto | Certificado de calibración, temperatura |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de la temperatura |