missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caldesmon/CALD1 Antibody (CALD1/820), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18722590 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 650
Código de producto.
18722590 0.1 mL, DyLight 650
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18722590

Marca: Novus Biologicals NBP247818C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Caldesmon/CALD1 Monoclonal antibody specifically detects Caldesmon/CALD1 in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Caldesmon/CALD1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CALD1/820
Conjugado DyLight 650
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CAD, caldesmon, caldesmon 1, CDMH-CAD, HCAD, LCAD, L-CAD, MGC21352, NAG22
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Caldesmon/CALD1 protein (Uniprot: Q05682)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 800
Especies diana Human, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.