Learn More
Oxalato de calcio monohidrato, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium oxalate monohydrate |
Punto de fusión | 200.0°C |
Nombre de nota | 98% |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Fórmula lineal | (COO)2Ca·H2O |
Número UN | 2811 |
Índice Merck | 14, 1685 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium oxalate monohydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.