Learn More
Carbonato de calcio, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
73.70€ - 685.00€
CAS | 471-34-1 |
---|---|
Fórmula molecular | CCaO3 |
Peso molecular (g/mol) | 100.09 |
Número MDL | MFCD00010906 |
Clave InChI | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama |
PubChem CID | 10112 |
ChEBI | CHEBI:3311 |
SMILES | [Ca++].[O-]C([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15487485
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047235.06 |
5 g |
73.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15497485
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047235.14 |
25 g |
271.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15407495
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047235.22 |
100 g |
685.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Applied as neutralizing agent, filler, and extender in rubber, plastics, paints, opacifying agent in paper, putty, antacid, Portland cement, sulfur dioxide, removal from stack gases, allurgical flux, analytical chemistry, carbon dioxide generation, and determining halogens in organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
471-34-1 | |
100.09 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
10112 | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
CHEBI:3311 |
Especificaciones
Calcium carbonate | |
471-34-1 | |
Polvo | |
CCaO3 | |
14,1657 | |
Soluble in dilute acids (5 M HCl: 0.1 M at 20°C,clear,colorless). Insoluble in water. | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O | |
100.09 | |
CHEBI:3311 | |
99.999% | |
Odorless |
800°C (decomposition) | |
Blanco | |
(base metálica) | |
MFCD00010906 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
calcium carbonate | |
10112 | |
100.09 | |
Puratronic™ | |
2.930 g/mL |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 207-439-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FF9335000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only