missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcitonin Antibody (CALCA/8639R), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589327 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18589327 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589327

Marca: Novus Biologicals NBP320778AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Calcitonin Monoclonal antibody specifically detects Calcitonin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Calcitonin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CALCA/8639R
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ATP2B2plasma membrane calcium ATPase, ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 4, DKFZp686G08106, DKFZp686M088, EC 3.6.3, EC 3.6.3.8, Matrix-remodeling-associated protein 1, matrix-remodelling associated 1, MXRA1, Plasma membrane calcium ATPase isoform 4, plasma membrane calcium pump, Plasma membrane calcium pump isoform 4, plasma membrane calcium-transporting ATPase 4, PMCA4b, PMCA4PMCA4x, sarcolemmal calcium pump
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human Calcitonin protein (around aa 1-141) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Neuroscience, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 796
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.