missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcineurin B Antibody (CALNB/2342), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583244 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18583244 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583244

Marca: Novus Biologicals NBP308464C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Calcineurin B Monoclonal antibody specifically detects Calcineurin B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Calcineurin B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CALNB/2342
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen calcineurin subunit B type 1, CNA2, CNB1, Protein phosphatase 2B regulatory subunit 1, protein phosphatase 2B regulatory subunit B alpha, protein phosphatase 3 (formerly 2B), regulatory subunit B (19kD), alpha isoform(calcineurin B, type I), protein phosphatase 3 (formerly 2B), regulatory subunit B, 19kDa, alpha isoform(calcineurin B, type I), protein phosphatase 3 (formerly 2B), regulatory subunit B, alpha isoform, Protein phosphatase 3 regulatory subunit B alpha isoform 1, protein phosphatase 3, regulatory subunit B, alpha, type I (19kDa)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length Calcineurin B protein (Uniprot: P63098)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5534
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.