missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcineurin A Antibody (CALNA/2353), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18670108 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18670108 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18670108

Marca: Novus Biologicals NBP308395APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Calcineurin A Monoclonal antibody specifically detects Calcineurin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Calcineurin A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CALNA/2353
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen calcineurin A alpha, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit alpha isoform, CALN, CALNAcatalytic subunit, alpha isoform, CAM-PRP catalytic subunit, CNA, CNA1CALNA1, EC 3.1.3.16, PPP2BCCN1, protein phosphatase 2B, catalytic subunit, alpha isoform, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform(calcineurin A alpha), protein phosphatase 3, catalytic subunit, alpha isozyme, serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit alpha isoform
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Calcineurin A protein (Uniprot: Q08209)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Protein Phosphatase, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5530
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.