Learn More
CALCB Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18391448 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18391448 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18391448
Marca: Novus Biologicals H00000797B02P50ug
Mouse Polyclonal Antibody
CALCB Polyclonal antibody specifically detects CALCB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CALCB
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
Alias de gen calcitonin-related polypeptide beta, FLJ30166
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CALCB (N/A, 1 a.a. - 127 a.a.) full-length human protein. MGFRKFSPFLALSILVLYQAGSLQAAPFRSALESSPDPATLSKEDARLLLAALVQDYVQMKASELKQEQETQGSSSAAQKRACNTATCVTHRLAGLLSRSGGMVKSNFVPTNVGSKAFGRRRRDLQA
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 797
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG