Descripción
CALCB Polyclonal antibody specifically detects CALCB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CALCB |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | calcitonin-related polypeptide beta, FLJ30166 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-127 of human CALCB (NP_000719.1). MGFRKFSPFLALSILVLYQAGSLQAAPFRSALESSPDPATLSKEDARLLLAALVQDYVQMKASELKQEQETQGSSSAAQKRACNTATCVTHRLAGLLSRSGGMVKSNFVPTNVGSKAFGRRRRDLQA |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |