Learn More
Calbindin D-28K Antibody (FGF2/7364), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18515999 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18515999 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18515999 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324173DL594
Mouse Monoclonal Antibody
Calbindin D-28K Monoclonal antibody specifically detects Calbindin D-28K in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Calbindin D-28K
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FGF2/7364
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CAB27, CALB, calbindin, calbindin 1, (28kD), calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D-28K, RTVL-H protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 7-96) of human Calbindin D-28K protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 793
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ