missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calbindin D-28K Antibody (CALB1/3333), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18533550 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18533550 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18533550

Marca: Novus Biologicals NBP308322UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Calbindin D-28K Monoclonal antibody specifically detects Calbindin D-28K in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Calbindin D-28K
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon CALB1/3333
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CAB27, CALB, calbindin, calbindin 1, (28kD), calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D-28K, RTVL-H protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 7-96) of human Calbindin D-28K protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05937)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 793
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.