Learn More
Solución estándar de plasma de cadmio, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
79.20€ - 308.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | HNO3 |
Peso molecular (g/mol) | 63.01 |
Número MDL | MFCD00011349 |
Clave InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
Nombre IUPAC | ácido nítrico |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11312368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014424.AD |
50 mL |
79.20€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11322368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014424.AE |
100 mL |
134.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11450450
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014424.AP |
500 mL |
308.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
7697-37-2, 7732-18-5 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
944 | |
ácido nítrico |
Especificaciones
Cadmium | |
Incolora | |
MFCD00011349 | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
7697-37-2, 7732-18-5 | |
HNO3 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
ácido nítrico | |
944 | |
Ácido nítrico:5,0 %; cadmio:1,0%; agua:94,0% | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
H350-H341-H373-H314-H333-H412: May cause cancer. Suspected of causing genetic defects. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes severe skin burns and eye damage. May be harmful if inhaled. Harmful to aquatic life with long lasting effects.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:III
RUO - Para uso exclusivo en investigación