Learn More
Novus Biologicals™ Cadherin-17 Antibody (PTA001-A4) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Cadherin-17 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-17 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cadherin-17 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PTA001-A4 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | Q12864 |
| Alias de gen | cadherin, cadherin 17, LI cadherin (liver-intestine), cadherin-16, cadherin-17, CDH16, FLJ26931, HPT1, HPT-1, HPT-1 cadherin, human intestinal peptide-associated transporter HPT-1, human peptide transporter 1, Intestinal peptide-associated transporter HPT-1, LI cadherin, LI-cadherin, Liver-intestine cadherin, MGC138218, MGC142024 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | CDH17/ Cadherin-17 |
| Mostrar más |