missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadherin-16 Antibody (rCDH16/1071), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18552657 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18552657 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18552657

Marca: Novus Biologicals NBP308881V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cadherin-16 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-16 in Human, Mouse, Rat, Canine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cadherin-16
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rCDH16/1071
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cadherin 16, KSP-cadherin, cadherin-16, Kidney-specific cadherin, KSP-cadherin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cadherin-16 protein (Uniprot: O75309)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1014
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.