missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadherin-16 Antibody (CDH16/2448), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18507426 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18507426 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18507426

Marca: Novus Biologicals NBP308959IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cadherin-16 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-16 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cadherin-16
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon CDH16/2448
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cadherin 16, KSP-cadherin, cadherin-16, Kidney-specific cadherin, KSP-cadherin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 371-507) of human Cadherin-16 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O75309)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1014
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.