missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadherin-16 Antibody (7C9A10), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200058916 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18699877 100 μg 100 microlitros
18613968 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18699877

Marca: Novus Biologicals NBP306525100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cadherin-16 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-16 in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cadherin-16
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA Detection
Clasificación Monoclonal
Clon 7C9A10
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:1000-1:2000, Sandwich ELISA Detection
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen cadherin 16, KSP-cadherin, cadherin-16, Kidney-specific cadherin, KSP-cadherin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Cadherin-16 (Accession#: NP_004053.1; Met 1-Ala 786).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1014
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.