Descripción
Cactin Polyclonal specifically detects Cactin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cactin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q8WUQ7 |
| Alias de gen | C19orf29, cactin, cactin homolog, cactin, spliceosome C complex subunit, chromosome 19 open reading frame 29, FLJ17482, FLJ59622, fSAPc, functional spliceosome-associated protein c, NY REN 24 antigen, NY-REN-24, NY-REN-24 antigen |
| Símbolos de los genes | CACTIN |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only