missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cactin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18217259 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18217259 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18217259

Marca: Novus Biologicals NBP287112

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Cactin Polyclonal specifically detects Cactin in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cactin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen C19orf29, cactin, cactin homolog, cactin, spliceosome C complex subunit, chromosome 19 open reading frame 29, FLJ17482, FLJ59622, fSAPc, functional spliceosome-associated protein c, NY REN 24 antigen, NY-REN-24, NY-REN-24 antigen
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human Cactin
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58509
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.