missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CACNG1 Polyclonal antibody specifically detects CACNG1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CACNLGDihydropyridine-sensitive L-type, skeletal muscle calcium channel subunit gamma, calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 1, L-type calcium channel gamma polypeptide, neuronal dihydropyridine-sensitive calcium channel gamma subunit, voltage-dependent calcium channel gamma-1 subunit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human CACNG1. |
| Formulario | Purified |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?