missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CACNB2 Antibody (N8b/1), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18292683 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18292683 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18292683 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP147607F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CACNB2 Monoclonal specifically detects CACNB2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CACNB2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S8b-1
Conjugado FITC
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q8VGC3
Alias de gen CAB2, CACNLB2, Calcium channel voltage-dependent subunit beta 2, calcium channel, voltage-dependent, beta 2 subunit, CAVB2, FLJ23743, Lambert-Eaton myasthenic syndrome antigen B, myasthenic (Lambert-Eaton) syndrome antigen B, MYSB, voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-2
Símbolos de los genes CACNB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide amino acids 189-205 of rat CavBeta2
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 783
Especificidad de la prueba Detects approx 78 kDa. No cross reactivity against CavB1, CavB3, CavB4.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.