missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CACNB1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200049434 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18461441 25 μL 25 microlitros
18414541 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18461441

Marca: Novus Biologicals NBP18668125ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CACNB1 Polyclonal antibody specifically detects CACNB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CACNB1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen CAB1, CACNLB1calcium channel, L type, beta 1 polypeptide, Calcium channel voltage-dependent subunit beta 1, calcium channel, voltage-dependent, beta 1 subunit, CCHLB1, dihydropyridine-sensitive L-type, calcium channel beta-1 subunit, MGC41896, voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: GSRNSAYTELGDSCVDMETDPSEGPGLGDPAGGGTPPARQGSWEDEEEDYEEELTDNRNRGRNKARYCAEGGGPVLGRNKNELEGWGRGVYIR
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 782
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.