missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CACNA1S Antibody (1A), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18225184 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18225184 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18225184

Marca: Novus Biologicals NB300542C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CACNA1S Monoclonal specifically detects CACNA1S in Human, Mouse, Rat, Guinea Pig, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CACNA1S
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 1A
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CACH1, CACN1, CACNL1A3MHS5, calcium channel, L type, alpha 1 polypeptide, isoform 3 (skeletal muscle, Calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide, isoform 3, skeletal muscle, calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1S subunit, Cav1.1, CCHL1A3, dihydropyridine receptor, dihydropyridine-sensitive L-type calcium channel alpha-1 subunit, HOKPP, HOKPP1, hypokalemic periodic paralysis), hypoPP, TTPP1, voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1S, Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav1.1
Símbolos de los genes CACNA1S
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified rabbit muscle T-tubule dihydropyridine receptor.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 779
Especificidad de la prueba Detects 1,4-dihydropyridine (DHP) receptor alpha-1 subunit in skeletal muscle. The DHP Receptor alpha-1 protein is also known as CACNA1S or Cav1.1 alpha-1 subunit.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Guinea Pig, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.