missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CACNA1A Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200085718 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30067031 100 μg 100 microgramos
30066949 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30067031

Marca: Novus Biologicals™ NBP330953100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CACNA1A Polyclonal antibody specifically detects CACNA1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CACNA1A
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot : 1:400, Immunohistochemistry
Formulación Phosphate buffered saline
Alias de gen APCA, BI, brain calcium channel 1, Brain calcium channel I, CACH4, CACN3, CACNL1A4CAV2.1, calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide, Calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide isoform 4, calcium channel, voltage-dependent, P/Q type, alpha 1A subunit, Cav2.1, EA2, FHM, HPCA, MHP, MHP1, SCA6, voltage-dependent P/Q-type calcium channel subunit alpha-1A, Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav2.1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from the rat CACNA1A conjugated to KLH
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 773
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.