Learn More
Novus Biologicals™ CACNA1A Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30067031 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
30067031 100 μg 100 microgramos
30066949 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 30067031
Marca: Novus Biologicals™ NBP330953100ug
Rabbit Polyclonal Antibody
CACNA1A Polyclonal antibody specifically detects CACNA1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CACNA1A
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot : 1:400, Immunohistochemistry
Formulación Phosphate buffered saline
Alias de gen APCA, BI, brain calcium channel 1, Brain calcium channel I, CACH4, CACN3, CACNL1A4CAV2.1, calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide, Calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide isoform 4, calcium channel, voltage-dependent, P/Q type, alpha 1A subunit, Cav2.1, EA2, FHM, HPCA, MHP, MHP1, SCA6, voltage-dependent P/Q-type calcium channel subunit alpha-1A, Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav2.1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from the rat CACNA1A conjugated to KLH
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 773
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG