Descripción
CAC1 Polyclonal specifically detects CAC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CAC1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL |
| Formulación | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% sodium azide |
| Alias de gen | C10orf46, CDK2-associated, cullin domain 1, chromosome 10 open reading frame 46, cullin, FLJ40409, MGC33215 |
| Símbolos de los genes | CACUL1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ASSTININTSTSKFLMNVITIEDYKSTYWPKLDGAIDQLLTQSPGDYIPISYEQIYSCVYKCVCQQHSEQMY |
| Mostrar más |