Learn More
CAC1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18360770 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18360770 100 μL 100 microlitros
18656300 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18360770
Marca: Novus Biologicals NBP276539
Rabbit Polyclonal Antibody
CAC1 Polyclonal specifically detects CAC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CAC1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μ/mL
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% sodium azide
Alias de gen C10orf46, CDK2-associated, cullin domain 1, chromosome 10 open reading frame 46, cullin, FLJ40409, MGC33215
Símbolos de los genes CACUL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ASSTININTSTSKFLMNVITIEDYKSTYWPKLDGAIDQLLTQSPGDYIPISYEQIYSCVYKCVCQQHSEQMY
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 143384
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG