Learn More
CABP4 Antibody (OTI9A7), FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 30038032 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30038032 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30038032 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272071F
Mouse Monoclonal Antibody
CABP4 Monoclonal antibody specifically detects CABP4 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CABP4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9A7
Conjugado FITC
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen CaBP4, calcium binding protein 4, CSNB2Bcalcium-binding protein 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CABP4(NP_660201) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57010
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b