missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CAB39 Antibody (S03-4G7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-19841-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CAB39 Monoclonal antibody specifically detects CAB39 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| CAB39 | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| calcium binding protein 39, calcium-binding protein 39, FLJ22682, MO25CGI-66, Protein Mo25 | |
| A synthetic peptide of human CAB39 (Uniprot # Q9Y376) | |
| 100 μg | |
| Autophagy, Cancer, Signal Transduction | |
| 51719 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| S03-4G7 | |
| Unconjugated | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido