Learn More
CAB39 Antibody (S03-4G7), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200071430 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18618713 100 μg 100 microlitros
18697683 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18618713 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP319841100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Monoclonal Antibody
CAB39 Monoclonal antibody specifically detects CAB39 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno CAB39
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S03-4G7
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen calcium binding protein 39, calcium-binding protein 39, FLJ22682, MO25CGI-66, Protein Mo25
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human CAB39 (Uniprot # Q9Y376)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51719
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.