Learn More
CA19-9/Sialyl Lewis A Antibody (CA19.9/1390R), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18414784 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18414784 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18414784 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254585JF646
Rabbit Monoclonal Antibody
CA19-9/Sialyl Lewis A Monoclonal antibody specifically detects CA19-9/Sialyl Lewis A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CA19-9/Sialyl Lewis A
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CA19.9/1390R
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50 mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Purified human CA19-9/Sialyl Lewis A protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Tumor Biomarkers
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG