Learn More
C5orf49 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18083438 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18083438 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18083438
Marca: Novus Biologicals NBP298031G
Rabbit Polyclonal Antibody
C5orf49 Polyclonal specifically detects C5orf49 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno C5orf49
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C5orf49 chromosome 5 open reading frame 49
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human C5orf49 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 134121
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG