Learn More
C5b-9 Antibody (aE11), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18502611 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18502611 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18502611 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP105120H
Mouse Monoclonal Antibody
C5b-9 Monoclonal antibody specifically detects C5b-9 in Human, Porcine, Bacteria, Equine, Baboon samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno C5b-9
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon aE11
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen MAC, Membrane attack complex, sC5-b9, sC5b-9, TCC, Terminal complement complex
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified C5b-9
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Pig, Bacteria, Equine, Baboon
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ