missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
C5b-9 Monoclonal antibody specifically detects C5b-9 in Human, Porcine, Bacteria, Equine, Baboon samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot (Negative)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | C5b-9 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | aE11 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | MAC, Membrane attack complex, sC5-b9, sC5b-9, TCC, Terminal complement complex |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Purified C5b-9 |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?