missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C5b-9 Antibody (aE11), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18507211 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18507211 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18507211 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP105120APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

C5b-9 Monoclonal antibody specifically detects C5b-9 in Human, Porcine, Bacteria, Equine, Baboon samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C5b-9
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon aE11
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen MAC, Membrane attack complex, sC5-b9, sC5b-9, TCC, Terminal complement complex
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified C5b-9
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Pig, Bacteria, Equine, Baboon
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.