missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C527, MedChemExpress

Código de producto. 16411647
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16411647 50 mg 50 miligramos
16478177 5 mg 5 miligramos
16473346 25 mg 25 miligramos
16466056 100 mg 100 miligramos
16435468 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16411647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12988

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress C527 is a is a pan DUB enzyme inhibitor, with a high potency for the USP1/UAF1 complex (IC50=0.88 μM).

C527 is a is a pan DUB enzyme inhibitor, with a high potency for the USP1/UAF1 complex (IC50=0.88 μM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material C527
CAS 192718-06-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H8FNO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C1C2=C(N=C(C3=CC=C(F)C=C3)O2)C(C4=CC=CC=C41)=O
Peso molecular (g/mol) 293.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.25
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.