Learn More
Novus Biologicals™ C32 Nuclear Cell Lysate
Código de producto. 18516181 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. 18516181
Marca: Novus Biologicals™ L002V4
Nuclear Extract Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de preparación Use it directly for immuno-precipitation, or heat lysate with SDS gel loading buffer to 95C for 5 minutes followed by rapid cooling for western blot application. If dissociating conditions are required, add reducing agent prior to heating.
Cantidad 0,05 mg
Contenido y almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Objetivo C32