Learn More
C2orf73 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18651998 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18651998 25 μL 25 microlitros
18698446 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18651998
Marca: Novus Biologicals NBP24930125ul
Rabbit Polyclonal Antibody
C2orf73 Polyclonal antibody specifically detects C2orf73 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno C2orf73
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen Chromosome 2 Open Reading Frame 73, Uncharacterized Protein C2orf73
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SCPLVLPVKHSKMQKPSCGIVPLASPGTSAELQNNFIEYISFIHQYDARKTPNEPLQGKRHGAFVQREIKPGSRPTVPKGA
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 129852
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG