missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1qTNF4/CTRP4 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18476258 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18476258 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18476258

Marca: Novus Biologicals NBP176629JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

C1qTNF4/CTRP4 Polyclonal antibody specifically detects C1qTNF4/CTRP4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C1qTNF4/CTRP4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C1q and tumor necrosis factor related protein 4, complement C1q tumor necrosis factor-related protein 4, complement-c1q tumor necrosis factor-related protein 4, CTRP4ZACRP4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human CTRP4. The immunogen is located within amino acids 240 - 290 of CTRP4. Amino Acid Squence: IYDDGASRRREMQSQS
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114900
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.