missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1qR1/CD93 Antibody (273107), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588428 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588428 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588428 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB23791X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

C1qR1/CD93 Monoclonal antibody specifically detects C1qR1/CD93 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C1qR1/CD93
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 273107
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C1q receptor 1, C1q/MBL/SPA receptor, C1qR(P), C1qRp, CD93 antigenC1qR, CD93 molecule, CDw93C1QR1, Complement component 1 q subcomponent receptor 1, complement component 1, q subcomponent, receptor 1, complement component C1q receptor, dJ737E23.1, ECSM3, Matrix-remodeling-associated protein 4, matrix-remodelling associated 4, MXRA4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human C1q R1/CD93, Ala24-Lys580, Accession # Q9NPY3
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22918
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.