missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1QB Antibody (SR1418), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200005875 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18617744 100 μg 100 microlitros
18683744 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18617744 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321868100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

C1QB Monoclonal antibody specifically detects C1QB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C1QB
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR1418
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Serum 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen B chain, complement C1q subcomponent subunit B, complement component 1, q subcomponent, B chain, complement subcomponent C1q chain B, q subcomponent, beta polypeptide
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human C1QB (Uniprot #: P02746)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 713
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.